Imprimer
Cuve de transfert, TE22 Mighty Small™
Fournisseur: Hoefer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-2123EA 1230 EUR
HOEFTE22
Cuve de transfert, TE22 Mighty Small™
La cuve de transfert TE22 Mighty Small™ est conçue pour un transfert rapide et efficace des protéines et des acides nucléiques à partir de petits gels vers des membranes en nitrocellulose ou en PVDF.
  • Taille maximale du gel 9×10 cm
  • Permet de transférer jusqu'à quatre petits gels en moins d'une heure
  • Le canal de refroidissement intégré recouvert d'alumine fournit un excellent contrôle de la température, avec une augmentation de température de 5 °C maximum pour un transfert typique
  • La cuve de conception supérieure permet aux cassettes d'appliquer une pression égale sur la totalité de la pile, ce qui permet d'éviter la distorsion du gel
  • Les cassettes à code couleur sont faciles à charger et à manipuler, et garantissent une orientation correcte lors du transfert
  • Le champ électrique uniforme et puissant permet des transferts efficaces et homogènes
Informations de livraison: chaque système comprend une chambre inférieure avec échangeur thermique, un couvercle de sécurité avec câbles haute tension, 2 panneaux d'électrodes, 4 cassettes, 4 éponges mousse (de 6 mm d'épaisseur), 8 éponges mousse (de 3 mm d'épaisseur), crochet pour cassette et 25 feuilles de papier buvard (9×10,5 cm).