Imprimer
Cuve de transfert standard avec chambre de refroidissement, TE62
Fournisseur: Hoefer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-2192EA 1230 EUR
HOEFTE62
Cuve de transfert standard avec chambre de refroidissement, TE62
La cuve de transfert standard TE62 permet un transfert rapide et uniforme des protéines et des acides nucléiques à partir de gels de polyacrylamide ou d'agarose, sur des membranes en nylon, nitrocellulose ou PVDF. La cuve de transfert standard TE62 est conçue pour accueillir jusqu'à quatre cassettes à refroidissement simultanément. Chaque cassette contient un gel de 15×21 cm ou jusqu'à quatre mini gels de 7×10 cm.
  • Le champ électrique uniforme et puissant permet des transferts efficaces et homogènes
  • Des cassettes à code couleur, faciles à assembler, garantissent une orientation correcte lors du transfert
  • La cuve de conception supérieure permet aux cassettes d'appliquer une pression égale sur la totalité de la pile, ce qui permet d'éviter la distorsion du gel
  • L'échangeur thermique en céramique intégré fournit un excellent contrôle de la température du tampon en cas d'utilisation avec un bain refroidissant externe
Informations de livraison: chaque système comprend une chambre inférieure avec échangeur thermique, un couvercle de sécurité avec câbles haute tension, 2 panneaux d'électrodes, 4 cassettes, 4 éponges en mousse (de 6 mm d'épaisseur), 8 éponges en mousse (de 3 mm d'épaisseur), crochet pour cassette et 25 feuilles de papier buvard (14,5×21,5 cm).