Imprimer
Plusieurs systèmes de coulage de gel
Fournisseur: Hoefer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-2525EA 175 EUR
HOEFSE618 HOEFSE209 HOEFSE614 HOEFSE218 HOEFSE613 HOEFSE678 HOEFSE238 HOEFSE616-2 HOEFSE612 HOEFSE237 HOEFSE215 HOEFSE213 HOEFSE201 HOEFSE233 HOEFSE231
Plusieurs systèmes de coulage de gel
Plusieurs systèmes de coulage de gel permettent le coulage simultané de différents gels homogènes ou de gradient.
  • Verser des gels uniformes depuis la partie supérieure ; pomper des gradients de gels dans un orifice d'alimentation situé à la base de l'appareil
  • Les sandwiches se remplissent au même moment, à la même vitesse, à partir de la même solution
  • Les sandwiches de plaques de verre sont étanches sans devoir utiliser un ruban ou une graisse salissante
  • Une fois coulés, les gels peuvent être emballés dans du plastique et réfrigérés pendant plusieurs semaines
Informations de livraison: les peignes et espaceurs doivent être commandés séparément.