Imprimer
Alimentation, PS200HC
Fournisseur: Hoefer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-1693EA 881 EUR
HOEFPS200HC
Alimentation, PS200HC
L'alimentation PS200HC 200 V à courant élevé est idéale pour les applications de transfert par électrophorèse à grande échelle et pour les électrophorèses à faible tension. Son faible encombrement, sa poignée large et son fonctionnement simple font du PS200HC un système facile à installer et à utiliser.
  • Mode à tension constante ou à courant constant avec transition automatique
  • 5 to 200 V, 10 to 2000 mA, 200 W
  • 4 jeux de jacks de sortie de 4 mm
  • Fonctionnement en continu ou avec minuterie de 999 minutes
  • Reprise automatique après une coupure de courant
  • Détection de circuit ouvert
  • Protection contre les courts-circuits