Imprimer
Alimentation, PS300B
Fournisseur: Hoefer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-1695EA 653 EUR
HOEFPS300B
Alimentation, PS300B
L'alimentation polyvalente PS300B est conçue pour la plupart des techniques d'électrophorèse.
  • Mode à tension constante ou à courant constant avec transition automatique
  • 4 jeux de jacks de sortie de 4 mm
  • Fonctionnement en continu ou avec minuterie de 999 minutes
  • Reprise automatique après une coupure de courant
  • Détection de circuit ouvert
  • Protection contre les courts-circuits