Imprimer
Gants résistants aux coupures, Metalist® 28-400
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ANSE28-400/7EA 0 EUR
ANSE28-400/7 ANSE28-400/8 ANSE28-400/9 ANSE28-400/10
Gants résistants aux coupures, Metalist® 28-400
En s'inspirant des caractéristiques du gant Hylite®, Ansell a développé le gant Metalist® offrant une plus grande résistance aux coupures et à l'abrasion. Fabriqué en Kevlar® et en coton avec un revêtement en nitrile trempé aux ¾, il répond aux exigences les plus élevées du travail et de la manipulation des métaux industriels légers.
  • Sans silicone : garantit la propreté des feuilles de métal manipulées
  • Dextérité et confort optimaux
Certifications: EN 388 (4221), Cat. II