Imprimer
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Traceable®
620-1921EA 97.4 EUR
620-1921 VWRU35519-047 VWRU35519-046
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ce thermo-hygromètre convient aux mesures de routine, à la surveillance 24 heures sur 24, aux contrôles de qualité et aux exigences expérimentales critiques. Il montre les conditions d'air exactes dans les hottes, les salles blanches, les salles de stockage, les chambres environnementales et les zones de stockage de produits chimiques.
  • Affichage continu et simultané de l'humidité relative et de la température
  • Mémoires minimum/maximum
  • Une réponse rapide
L×P×H: 57×85×6 mm
Poids: 70 g
Conformité à la norme ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001 accréditée par A2LA. Traçabilité NIST.
Certifications: Conforme à ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001 accrédité par A2LA. Traçabilité selon les normes NIST.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'étalonnage Traceable®, un support mural, un support de paillasse, des sondes solides et deux piles AAA.
HR = humidité relative