Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Réactifs détachants
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/39/18989839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Référence Produit: (E732-25)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Les sachets de décoloration sont conçus pour éliminer en toute sécurité le bromure d'éthidium des solutions pendant un traitement d'une nuit. Chaque s...
UOM:  1 * 25 Pce
Référence Produit: (22007.)
Marques :  Biotium
Description:   Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
UOM:  1 * 25 Pce
Marques :  Corning Life Science
Description:   Removing excess dye terminator is an essential step prior to Sanger sequencing. Carryover of the excess dye into the sequencing reactions may result i...
Référence Produit: (J62931.8U)
Marques :  Alfa Aesar
Description:   Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
UOM:  1 * 25 Pce
Référence Produit: (ICNA112350200)
Marques :  MP Biomedicals
Description:   The EtBr Greenbag™ Disposal Kit allows rapid and trouble-free concentration of ethdium bromide from large volumes of solutions into a small "teabag" c...
UOM:  1 * 50 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5  de 5