Imprimer
Vanilline, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
77634-5GEA 50.3 EUR
77634-5G
Vanilline, Supelco®
Vanilline
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼82 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Indice Merck: 12,10069
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/26837046.jpg