2-Fluoroadénosine ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Marques : TCI EUROPETotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂FN₅O₄ Poids moléculaire: 285,23 g/mol Point de fusion: 200°C |
Numéro MDL:
MFCD00866394 Numéro CAS: 146-78-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -67.0 to -73.0 deg (C=0.1, EtOH) |