Imprimer

4-Methylumbelliferon

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Hymecromone4-MU

EDQMY0000011EA 235 EUR
EDQMY0000011
4-Methylumbelliferon
c
Formule: C₁₀H₈O₃
Poids moléculaire: 176,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006866
Numéro CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR