Imprimer

Acide chlorhydrique 0.0001 mol/l (0.0001 N)

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PRLS87395.440EA 304 EUR
PRLS87395.440
Acide chlorhydrique 0.0001 mol/l (0.0001 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36,46 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR