β-Nitrostyrène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₇NO₂ Poids moléculaire: 149,14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
5153-67-3 EINECS: 203-066-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 54 - 57 °C |
Molar Mass | 149.14 g/mol |
Boiling Point | 250 - 260 °C |
Ignition Point | 250 °C |