1-(Thiazole-2-ylazo)-2-naphtol ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₉N₃OS Poids moléculaire: 255,30 g/mol Point de fusion: 138…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00021611 Numéro CAS: 1147-56-4 EINECS: 214-555-3 |