Imprimer
Générateurs de fonction
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139-0424EA 779 EUR
139-0424 139-0402 139-0403
Générateurs de fonction
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités d'ondes et oscillations
Gamme de générateurs de fonction à utiliser en laboratoires d'enseignement ou pour le développement et le test d'équipements électroniques.
  • GF 266, 12 MHz bandwidth:
  • Duty cycle: Adjustable from 10 to 90%
  • Internal or external AM, FM, FSK, and PSK modulation schemes
  • Offset independent of attenuator
  • Internal linear or logarithmic sweep
  • Storage for up to 14 setups and parameters
  • Safety: Class I; IP 30; 50 Ω and TTL output protected up to ± 60 V
  • GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth:
  • External VCF or FM modulation, AM modulation
  • Internal linear or logarithmic sweep, external via BNC socket
  • Offset independent of attenuator
  • Continuously variable duty cycle on all ranges
  • CMos function
  • Safety: Class II; IP 31; 50 Ω and TTL output protected up to ±60 V
GF 266, 12 MHz bandwidth: A Direct Digital Synthesis (DDS) function generator with very high frequency accuracy (0,005%) and low distortion (<0,1%) of the sine waveform.
GF 467F and GF 467AF, 5 MHz bandwidth: Function generator with high waveform quality and reciprocal frequency counter 50 MHz. GF 476AF has a 15 W output capability.