Imprimer
Gestionnaire système Chromaster
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Hitachi Chromaster
906-0101EA 1940 EUR
906-0101 906-0102 906-0187 906-0144
Gestionnaire système Chromaster
Logiciels Logiciels de laboratoire
Système de données chromatographiques (CDS) pour le contrôle des systèmes VWR Hitachi Chromaster et ChromasterUltra Rs.
Fonctions pour: création de méthode, acquisition de données, traitement de données chromatographiques, traitement de données DAD et génération de rapports.
PC requirements:
OS: Windows 7 32/64 bit or Windows 10 64 bit
CPU: Intel® Core2 Duo 2 GHz or higher
RAM: 2 GB or more required
Hard disk: At least 2 GB of free space on a partition containing the Windows® 7 system files
Display: Capable of supporting 1280×1024 pixels (256 colours or higher)
Informations de livraison: fournie avec CD du logiciel et numéro de série, CD avec manuels d'instructions, manuel d'installation, note de mise à jour du gestionnaire système Chromaster version 1.1 et certificat de validation logicielle.
Attention: Not 21 CFR Part 11 Compliant, therefore, not suitable for GMP/GLP environments. If 21 CFR Part 11 compliant software is required. Please check DataApex ClarityVA or Agilent Openlab on our webshop.