Imprimer
Gants résistants aux coupures, Vantage® 70-860
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ANSE70-860/8EA 0 EUR
ANSE70-860/8 ANSE70-860/7 ANSE70-860/10
Gants résistants aux coupures, Vantage® 70-860
Ces gants tricotés en polyester/nylon/fibre de verre/coton/Dyneema® s'appuient sur une technologie innovante pour garantir une résistance accrue aux coupures, une excellente souplesse et un niveau de confort optimal.
  • Protection maximale contre les coupures associée à une excellente longévité
  • Fournit une protection contre la chaleur et les éclaboussures de métal fondu légères
La technologie Intercept® utilise des fils révolutionnaires offrant la plus grande protection contre les coupures disponible pour un gant aussi léger. Les gants Vantage® sont ainsi parfaits pour la manipulation d'outils et de matériaux tranchants. Adaptés aux applications d'assemblage, au formage à la presse et à l'emboutissage, à la manipulation de pièces métalliques à bords tranchants ou irréguliers, au soudage, au contrôle de la finition du métal et à la manipulation de pièces métalliques légèrement huileuses, à bords tranchants ou rugueux.
Certifications: EN 388 (354X) ; Cat. II