Imprimer
Congélateurs NoFrost, avec refroidissement ventilé
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
NoFrost
471-0861EA 0 EUR
471-0861 471-0862 LIEBGGV5060X LIEBGGV5010X 471-0863 471-0864 LIEBGGV5860X
Congélateurs NoFrost, avec refroidissement ventilé
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Les congélateurs sur pieds NoFrost sont conçus en acier inoxydable. Il est doté d'un système de refroidissement ventilé qui maintient une température de réfrigération uniforme partout à l'intérieur. L'alarme de température intégrée indique si les seuils d'alarme inférieurs ou supérieurs ont été franchis. Il utilise des signaux à la fois acoustiques et visuels afin d'assurer une sécurité maximale pour les produits conservés.
  • Les pieds réglables en hauteur permettent un nettoyage facile et pratique sous l'appareil.
  • Design Swingline élégant
  • Équipé de tablettes en fil métallique avec revêtement en plastique et d'une poignée de porte ergonomique Slimline en acier inoxydable
Plage de température : -14 à -28 °C