Imprimer
Alimentation électrique réglable, 3 voies, AL936N/200 W
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139-0411EA 985 EUR
139-0411
Alimentation électrique réglable, 3 voies, AL936N/200 W
Blocs d'alimentation
  • Affichage numérique direct de la tension et du courant, même en mode série ou parallèle
  • Déconnexion automatique chaque fois que la configuration de canal maître et esclave est modifiée
  • Troisième canal avec position fixe ou variable et affichage de la tension ou du courant
  • Réglage Idc indépendamment de la charge
  • Refroidissement silencieux du ventilateur à température contrôlée
Certifications: Conformité à la directive RoHS.