Imprimer
Double bloc d'alimentation, c.a./c.c. 6 ou 12 V, 5 A, AM061205/120 W
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139-0420EA 273 EUR
139-0420
Double bloc d'alimentation, c.a./c.c. 6 ou 12 V, 5 A, AM061205/120 W
Blocs d'alimentation
  • Tensions c.a. et c.c. disponibles simultanément
  • Aucune référence courante
  • La sortie c.c. est protégée par un régulateur de courant ; les sorties c.a. sont protégées par des disjoncteurs thermiques à auto-réinitialisation
  • Voyants d'alimentation c.a. et c.c.
Certifications: Conformité à la directive RoHS