Imprimer
Alimentation, sortie symétrique, ±15 V, 2 A, ALF1502D/60 W
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139-0416EA 198 EUR
139-0416
Alimentation, sortie symétrique, ±15 V, 2 A, ALF1502D/60 W
Alimentations électriques
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Voyant d'alimentation
  • 60 W disponibles sur la sortie positive seule
  • Ondulation de sortie <3 mV rms
  • Tension de sortie réglable de ±10 à ±15 V
  • Protection contre les courts-circuits
Certifications: Conformité à la directive RoHS