Imprimer
Alimentation régulée et chargeur de batterie, 5 à 29 V, 4,5 A, ALF2902M/60 W
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139-0419EA 171 EUR
139-0419
Alimentation régulée et chargeur de batterie, 5 à 29 V, 4,5 A, ALF2902M/60 W
Alimentations électriques
  • Ondulation de sortie <3 mV rms
  • 12 réglages en paliers de 2 V avec plage de réglage ±1 V
  • Fonction chargeur de batterie plomb-acide 12 V ou 24 V
  • Interrupteur marche/arrêt, indicateurs de position et d'état du chargeur
  • Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité
Certifications: Conformité à la directive RoHS