Imprimer
Alimentation, commutation, régulée, 24 V, 5 A, ALF2405/120 W
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
139-0417EA 284 EUR
139-0417
Alimentation, commutation, régulée, 24 V, 5 A, ALF2405/120 W
Alimentations électriques
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Voyant d'alimentation et de défaillance à la sortie
  • Ondulation de sortie <3 mV rms
  • Correcteur de puissance ACTIF intégré (PFC)
  • Tension de sortie réglable de 20 à 29 V
  • Protection contre les courts-circuits
  • Refroidissement du ventilateur à température contrôlée
Certifications: Conformité à la directive RoHS