2'-Desoxyadénosine, anhydre ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Marques : TCI EUROPETotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₃N₅O₃ Poids moléculaire: 251,24 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005754 Numéro CAS: 958-09-8 EINECS: 213-488-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -25.0 to -28.0 deg (C=0.5, H2O) |