Imprimer
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE69210117-100GEA 0 EUR
MOLE69210117-100G
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Poids moléculaire: 214,65
Numéro MDL: MFCD00004192
Numéro CAS: 882-09-7
EINECS: 212-925-9