Imprimer
cis-Jasmone, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
59975-1MLEA 142 EUR
59975-1ML
cis-Jasmone, Supelco®
cis-Jasmone
Formule: C₁₁H₁₆O
Poids moléculaire: 164,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001402
Numéro CAS: 488-10-8
EINECS: 207-668-4