Imprimer
Cartridge burner, high temperature
Fournisseur: Usbeck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
USBE1424EA 68.3 EUR
USBE1424
Cartridge burner, high temperature
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve. Maximum temperature of 1600 °C.